Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
Z130397
Nalgene® FEP bottle
Wide-mouth, capacity 500 mL, clear Bottle
Sinónimos:
fep bottles, nalgene bottles
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 465,00
US$ 465,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 465,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
US$ 465,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
ETFE cap
round translucent FEP bottle
Junta
Joints threaded neck (48)
Características
with cap
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene 2100-0016
botella diám. × Al
71 mm × 165 mm
capacidad
500 mL
color
clear Bottle
white Screw closure
Descripción general
Perform trace metal analysis and organic solvent applications with temperature and chemical resistant Nalgene®PTFE FEP Wide Mouth Bottles. Made entirely of fluoropolymer, these bottles are autoclavable and can be ultra-cleaned in boiling nitric acid.
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)