Z129259
Aldrich® vacuum-filtration adapter
male joint: ST/NS 29/26, flange I.D. 31 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Junta
male joint: ST/NS29/26
brida D.I.
31 mm
Descripción general
Enables filtration (via a Buchner funnel) directly into a single-neck, round-bottom flask. Includes rubber sleeve.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)