Documentos clave
Z126004
Ace Trubore® 3-piece glass stirrer bearing
joint: ST/NS 29/42, fits shaft o.d., 10 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 161,00
US$ 161,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 161,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
US$ 161,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS29/42
Características
fits shaft o.d. 10 mm
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 8042117
Descripción general
Self-aligning, three-piece bearing consisting of a glass inner Trubore bearing, nylon bushing with O-ring, and threaded glass adapter. Inner bearing will spin if shaft binds or will self-align at O-ring if motor is slightly cocked. Inner bearing and bushing can be used with any joint size.
Información legal
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)