Z125938
Ace Trubore® stirrer bearing
fits shaft o.d., 10 mm, joint: ST/NS 29/42
Seleccione un Tamaño
US$ 138,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 138,00
Junta
joint: ST/NS29/42
Características
fits shaft o.d. 10 mm
lubricant cap: no
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 803820
Categorías relacionadas
Descripción general
- Interchangeable bearings and shafts
- Low leak rate to 1mm Hg absolute when run unlubricated at speeds less than 100rpm
- Run unlubricated up to 500rpm for a limited time
- Run up to 2,000rpm when lubricated
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)