Merck
Z115177
Spinvane® magnetic stirring bar
for 3-5 mL tubes
Sinónimos:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
Seleccione un Tamaño
6 EA
US$ 92,40
US$ 92,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
6 EA
US$ 92,40
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
US$ 92,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
PTFE-coated
triangular PTFE-coated bar
envase
pack of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F37135-0001
barra An &veces; Al &veces; diám.
10.4 mm × 16.5 mm × 9.8 mm
Descripción general
  • Spinvane® magnetic stirring bars are ideal for small conical-shaped tubes and micro vials.
  • The triangle-shaped polytetrafluoroethylene (PTFE) coated vane features a cross-mounted molded-in Alnico magnet for effective stirring.
  • Autoclavable.
Bars designed for narrow stirring applications.
Información legal
Spinvane is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)