Documentos clave
Z114049
Sigma-Aldrich
Wheaton glass serum bottle
volume 30 mL, amber, O.D. 20 mm, diam. × H 37 mm × 63 mm
Sinónimos:
Wheaton Glass Serum Vial
Seleccione un Tamaño
12 EA
US$ 48,30
288 EA
US$ 986,00
US$ 48,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
US$ 48,30
288 EA
US$ 986,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
US$ 48,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Materiales
borosilicate glass bottle
descripción
USP Type I
Características
autoclavable
closure type crimp top vial
D.E.
20 mm
capacidad
30 mL
diám. × Al
37 mm × 63 mm
volumen
30 mL
color
amber
Adaptador
opening for 20 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)