Documentos clave
Z101923
Sigma-Aldrich
Single-bulb ball-tube
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40, plain
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 236,00
US$ 236,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 236,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
US$ 236,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
capacidad
500 mL
Descripción general
Arranged horizontally outside of Kugelrohr oven, the ball-tubes cool and collect distillate with minimal loss of material.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)