Documentos clave
Z100897
Sigma-Aldrich
Double-tipped needle
gauge 16, L 24 in.
Sinónimos:
Double-Ended Needle, Dual-Tip Needle, Twin-Tip Needle
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 136,00
US$ 136,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 136,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122002
NACRES:
NB.03
US$ 136,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Cadence Science
Longitud
24 in.
manómetro
16
Descripción general
304 SS with deflected tips.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)