Documentos clave
Z100374
Sigma-Aldrich
Aldrich® single-neck round-bottom flask with Clear-Seal joint
capacity 500 mL
Sinónimos:
bottom flask, flask round, round flask
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 173,00
US$ 173,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 173,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 173,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
Junta
female joint ST/NS19/22
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper joint
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
capacidad
500 mL
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)