Documentos clave
WHAWB100032
Hisopos Qiagen® para la recolección de muestras bucales y salivales
foam swab, sterile, pkg of 100 ea
Sinónimos:
Hisopo de espuma, estéril (100)
About This Item
Código UNSPSC:
41105500
NACRES:
NB.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
esterilidad
sterile
envase
pkg of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Qiagen WB100032
aplicaciones
environmental
food and beverages
idoneidad
bacteria
Descripción general
Hisopos de espuma estériles para una fácil recolección de células bucales y saliva, y transferencia a, por ejemplo, formatos de tarjeta QIAcard FTA.
Características y beneficios
La cabeza de espuma no abrasiva del aplicador acabado en espuma tiene el mismo tamaño que la zona de muestra en las tarjetas QIAcard FTA para facilitar la aplicación de la muestra.
Otras notas
Campo de uso: Para uso exclusivo en investigación interna
Información legal
FTA is a trademark of Qiagen Group
QIAcard is a trademark of Qiagen Group
Qiagen is a registered trademark of Qiagen Group
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
This article describes the evaluation of Whatman FTA cards from Cytiva for their ability to collect, store, and isolate high-quality RNA from a variety of crude biological samples.
Protocolos
This study examined the yield and quality of DNA from samples applied to Whatman FTA cards, using five common methods of DNA extraction.