WHA69942504
Whatman® GD/XP syringe filters
polyethersulfone membrane
Sinónimos:
Whatman filter, Z338435, syringe filter, syringe filters
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
esterilidad
non-sterile
Características
Polypropylene prefilter
envase
pack of 150 ea
fabricante / nombre comercial
Whatman 6994-2504
Whatman Article No. 28420578 (US reference)
Diámetro
25 mm
volumen
≤25 mL
tamaño de poro
0.45 μm
Adaptador
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Categorías relacionadas
Características y beneficios
- Incorporates a two-layer polypropylene prefilter stack rather than a multi-layer glass fiber stack to minimize levels of ion extractables
- Extremely low protein binding syringe filter
- High loading volume for filtration of challenging samples
Idoneidad
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)