WHA68093102
Whatman® Anotop® 10 Plus syringe filters
pore size 0.02 μm, diam. 10 mm, sterile, glass microfiber prefilter
Sinónimos:
Whatman filter, Z747726, syringe filter, syringe filters
About This Item
Productos recomendados
Materiales
alumina based membrane
polypropylene housing
esterilidad
sterile
Características
glass microfiber prefilter
envase
pack of 50
fabricante / nombre comercial
Whatman 6809-3102
Whatman Article No. 28420401 (US reference)
Diámetro
10 mm
volumen
≤10 mL
tamaño de poro
0.02 μm
Adaptador
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Categorías relacionadas
Aplicación
- Filtration of heavily particulate loaded samples prior to HPLC
- Removal of solids prior to UV/Vis analysis
Características y beneficios
- Contains an inorganic Anopore membrane and is available in three pore sizes
- Polypropylene syringe filters comes in two diameters depending on sample volume
- Integrated glass microfiber prefilter aids in filtration of difficult samples
Idoneidad
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)