Documentos clave
WHA67902502
Whatman® Puradisc 25 syringe filter
0.2 μm, polypropylene, 1000/pk
Sinónimos:
Whatman filter, Whatman filters, Z744913, disposable syringe filters
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiales
polypropylene housing
polypropylene membrane
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 1000
fabricante / nombre comercial
Whatman 6790-2502
Whatman Article No. 28420332 (US reference)
Diámetro
25 mm
filtración área
4.2 cm2
volumen
≤100 mL
tamaño de poro
0.2 μm
Adaptador
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Idoneidad
Suitable for filtration of biological and HPLC samples.
Otras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Información legal
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)