WHA5305125
Whatman® Reeve Angel™ filter paper, Grade 305
circles, diam. 125 mm (4.9 in.), pkg of 100 ea
Sinónimos:
Whatman filter, Whatman paper, Z762032, paper filter
About This Item
Productos recomendados
Materiales
cellulose
circles
smooth white cellulose
Características
Grade 305
envase
pkg of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Whatman 5305-125
Parámetros
fast flow rate
fast flow rate
Diámetro
125 mm (4.9 in.)
tamaño de poro
20-25 μm
peso básico
185
Descripción general
Grade 305 provides good retention, fast filtration speed and has 0.01% typical ash content. A good choice for large particles and gelatinous precipitates.
Note; These papers should not be used for kjeldahl nitrogen analysis.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)