WHA3001672
Papeles de celulosa para cromatografía Whatman®
1 Chr roll, 10.0 cm x 100 m, 1/pk
Sinónimos:
Z270911, blotting papers, chromatography papers, whatman paper
About This Item
Productos recomendados
Materiales
cellulose membrane
roll filter
esterilidad
non-sterile
Características
1 CHR
envase
pkg of 1 roll
fabricante / nombre comercial
Whatman 3001-672
Whatman Article No. 28419177 (US reference)
Parámetros
130 mm/30 min speed
An × L
10 cm × 100 m
peso básico
87 g/m2
idoneidad
suitable for chromatography
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Pure cellulose produced entirely from the highest quality cotton linters with no additives of any kind.
- Manufactured and tested specifically for chromatographic techniques. This ensures the wicking capability and uniformity of capillary action that are important in chemical separations.
- Also widely used in protein and nucleic acid blotting.
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)