WHA29175524
Whatman® Exposure Cassettes for Unmounted Screen
L × W (35 cm) (43 cm), Whatman 29175524
About This Item
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Cytiva
Whatman 29175524
L × An
(35 cm) (43 cm)
Descripción general
- For use with unmounted screens (not included).
- Protects your screen from light during exposure.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)