Documentos clave
WHA1821090
Whatman® glass microfiber grade GF/B filter discs 1 μm pore size
white, binder free, liquid scintillation, 25 ea, 90 mm diam
Sinónimos:
Z242284, filter papers, glass fiber filters, glass microfibre filters
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Filtros de microfibra de vidrio Whatman® , calidad GF/B., Grade GF/B circles, 90 mm, 25/pk
Materiales
borosilicate glass
circles
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
envase
pack of 25
fabricante / nombre comercial
Whatman 1821-090
Whatman Article No. 28418355 (US reference)
Diámetro
9.0 cm
grosor
0.68 mm
tamaño de poro
1.0 μm
Descripción general
Grado GF/ B: 1,0 μm
Tres veces más grueso que el GF/A con mayor resistencia a la humedad y una capacidad de carga significativamente mayor. Combina la retención de partículas finas con un buen caudal. Particularmente útil cuando se requiere clarificación de líquidos o cuantificación de sólidos para suspensiones muy cargadas de partículas finas. Puede utilizarse como una membrana de prefiltración finamente retentivo. Se utiliza en técnicas de LSC donde se requiere una gran capacidad de carga.
Características y beneficios
  • Nominal particle retention of 1.0 µm
  • Appropriate for liquid clarification and/or liquid scintillation
Otras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Información legal
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)