WHA1114400
Whatman® qualitative filter paper, Grade 114
circles, diam. 400 mm, pack of 100
Sinónimos:
Z740241, filter paper, paper filter
About This Item
Productos recomendados
Materiales
cellulose filters
circles
envase
pack of 100
fabricante / nombre comercial
Whatman 1114-400
Whatman Article No. 28417686 (US reference)
Parámetros
38 sec/100 mL speed (Herzberg)
8.9 psi wet burst
Diámetro
400 mm
grosor
190 μm
ceniza
≤0.06%
tamaño de poro
25 μm (Particle retention)
peso básico
77 g/m2
Categorías relacionadas
Descripción general
Grade 114: 25 μm (fast, smooth filter paper)
Only half the thickness of Grade 113 and suitable for coarse and gelatinous precipitates. Smooth surface for easy removal of precipitates.
Características y beneficios
- Only half the thickness of Grade 113
- Suitable for coarse or gelatinous precipitates
- Smooth surface for easy recovery of precipitates.
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)