WHA10421057
Whatman® glass microfiber grade GF 92 prefilter discs
white, inorganic binder, 100 ea, 135 mm diam
Sinónimos:
Z750670
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Whatman® glass microfiber filters with inorganic binder, Grade GF 92, diam. 135 mm
Materiales
borosilicate glass membrane
circles
Características
hydrophilic
envase
pk of 100
fabricante / nombre comercial
Whatman 10421057
Whatman Article No. 28415412 (US reference)
Diámetro
135 mm
Descripción general
Características y beneficios
- Inorganic binder provides increased strength
- Temperature resistant up to 500°C
- Medium filtration speed
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)