WHA10418412
Whatman® Nuclepore™ Track-Etched Membranes
polycarbonate filter, filter diam. 47 mm, pore size 10 μm, non-sterile, case of 100 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polycarbonate filter
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
envase
case of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Cytiva 10418412
Diámetro
47 mm
diám. del filtro
47 mm
tamaño de poro
10 μm
Aplicación
- Epifluorescence microscopy
- Environmental analysis
- Cell biologyEPA testing
- Fuel testing
- Bioassays
- Parasitology
- Air analysis
- Water microbiology
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)