WHA10370305
Whatman® glass microfiber grade GF 10 filter discs
white, organic binder, 100 ea, 90 mm diam
Sinónimos:
Z749982
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Whatman® glass microfiber filters with organic binder, Grade GF 10, circles, diam. 90 mm, pack of 100
Materiales
circles
glass (with inorganic binder)
Características
hydrophilic
envase
pack of 100
fabricante / nombre comercial
Whatman 10370305
Whatman Article No. 28414782 (US reference)
Diámetro
90 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Temperature resistance up to 180°C
- Strengthened with high-quality organic binder for high mechanical stability
- Medium filtration speed
- Can be used as a roll filter in automated applications
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)