WHA10340810
Whatman® filter paper, Grade 0965
circles, diam. 110 mm, pack of 100
Sinónimos:
Z749648
About This Item
Productos recomendados
Materiales
circles
fibrous filters (viscose)
Características
Grade 0905
envase
pack of 100
fabricante / nombre comercial
Whatman 10340810
Whatman Article No. 28414541 (US reference)
Parámetros
5000 l/m2s flow rate
Diámetro
110 mm
tamaño de poro
100 μm (max.)
peso básico
30 g/m2
Categorías relacionadas
Características y beneficios
- Coarse filter mat with high wet strength
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)