WHA10301647
Whatman® application specific filter, prepleated soil anlaysis filter paper, Grade 0790 1/2
circles, diam. 185 mm, pack of 100
Sinónimos:
Z749001
About This Item
Productos recomendados
Materiales
cellulose membrane
circles
esterilidad
non-sterile
Características
Grade 0790 1/2
envase
pack of 100
fabricante / nombre comercial
Whatman 10301647
Whatman Article No. 28414148 (US reference)
Parámetros
225 sec/100 mL speed (Herzberg)
Diámetro
185 mm
grosor
0.17 mm
ceniza
≤0.01%
peso básico
84 g/m2
Categorías relacionadas
Descripción general
Grade 0790½: soil analysis filter paper
Acid-washed paper with ash content of approximately 0.01%, low magnesium, for the determination of trace elements (Mg, Mn, Co, Cu, Mo, B).
Características y beneficios
- Acid-washed filter for the determination of trace elements (Mg, Mn, Co, Cu, Mo, B).
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)