Merck
W800111
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl methyl carbonate
stabilized, ≥98%, FG
Sinónimos:
(Z)-3-hexen-1-yl methyl carbonate
Seleccione un Tamaño
W800111-SAMPLE-K
US$ 172,00
100 G
US$ 222,00
1 KG
US$ 650,00
US$ 172,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W800111-SAMPLE-K
US$ 172,00
100 G
US$ 222,00
1 KG
US$ 650,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H14O3
Número de CAS:
Peso molecular:
158.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número Flavis:
09.838
NACRES:
NA.21
US$ 172,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥98%
contiene
α-tocopherol synthetic
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
apple; green; floral; waxy; violet
cadena SMILES
O(CC\C=C/CC)C(=O)OC
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-4-5-6-7-11-8(9)10-2/h4-5H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4-
Clave InChI
BLOXMGXSDAAJGX-PLNGDYQASA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)