Merck
W6764
L-Phenyl-13C6-alanine
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
13C6H5CH2CH(NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
171.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
grado
cGMP
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
actividad óptica
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+6
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
N[C@@H](C[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
Clave InChI
COLNVLDHVKWLRT-KILZIXFTSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)