Merck
W524107
Sigma-Aldrich
3-[5,5,6-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl]cyclohexan-1-ol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H28O
Número de CAS:
Peso molecular:
236.39
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
origen biológico
synthetic
índice de refracción
n20/D 1.496 (lit.)
bp
302 °C (lit.)
densidad
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Organoléptico
ethereal
cadena SMILES
CC1[C@@H]2C[C@@H](CC2C3CCCC(O)C3)C1(C)C
InChI
1S/C16H28O/c1-10-14-8-12(16(10,2)3)9-15(14)11-5-4-6-13(17)7-11/h10-15,17H,4-9H2,1-3H3/t10?,11?,12-,13?,14-,15?/m0/s1
Clave InChI
BWVZAZPLUTUBKD-HXLKAFCPSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)