Merck
W517208
Sigma-Aldrich
Litsea cubeba oil
About This Item
Número de CAS:
Número de FEMA:
3846
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
origen biológico
Litsea cubeba Pers.
grado
Halal
Kosher
origen
China origin
índice de refracción
n20/D 1.480 (lit.)
bp
232 °C/760 mmHg (lit.)
densidad
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
tropical
Nota de preparación
Extraction method: steam distillation
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
130.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
54.44 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)