W510262
3-(4-Methoxyphenyl)-1-propanol
99%
About This Item
biological source
synthetic
assay
99%
form
viscous liquid
color
colorless
refractive index
n20/D 1.532 (lit.)
bp
164-168 °C/18 mmHg (lit.)
164-168 °F/18 mmHg
mp
26 °C (lit.)
organoleptic
vegetable
SMILES string
COc1ccc(CCCO)cc1
InChI
1S/C10H14O2/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h4-7,11H,2-3,8H2,1H3
InChI key
NIIDHUCLROLCBU-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)