W509876
cis-3-Hexenyl salicylate
≥97%
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
grado
Kosher
Ensayo
≥97%
puede contener
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.521 (lit.)
bp
271 °C (lit.)
densidad
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Organoléptico
balsam; green
cadena SMILES
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C13H16O3/c1-2-3-4-7-10-16-13(15)11-8-5-6-9-12(11)14/h3-6,8-9,14H,2,7,10H2,1H3/b4-3-
Clave InChI
IEPWIPZLLIOZLU-ARJAWSKDSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?