Merck
W508772
Sigma-Aldrich
Bis(metiltio)metano
≥99%
Sinónimos:
Dimetiltiometano, Formaldehído de dimetilmercaptal
About This Item
Fórmula lineal:
CH3SCH2SCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
108.23
Beilstein/REAXYS Number:
1731143
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12164502
Flavis number:
12.118
assay
≥99%
refractive index
n20/D 1.53 (lit.)
bp
147 °C (lit.)
density
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CSCSC
InChI
1S/C3H8S2/c1-4-3-5-2/h3H2,1-2H3
InChI key
LOCDPORVFVOGCR-UHFFFAOYSA-N
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
107.6 °F - closed cup
flash_point_c
42 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)