W503002
1,2,3-Trimethoxybenzene
≥97%
Sinónimos:
Pyrogallol trimethyl ether
About This Item
Fórmula lineal:
C6H3(OCH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
168.19
Beilstein:
1910422
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número Flavis:
4.084
Ensayo
≥97%
bp
241 °C (lit.)
mp
43-47 °C (lit.)
densidad
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cccc(OC)c1OC
InChI
1S/C9H12O3/c1-10-7-5-4-6-8(11-2)9(7)12-3/h4-6H,1-3H3
Clave InChI
CRUILBNAQILVHZ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?