Merck
W434900
Sigma-Aldrich
cis-4-Decen-1-ol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)4CH=CH(CH2)3OH
Número de CAS:
Peso molecular:
156.27
Número de FEMA:
4349
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
origen biológico
synthetic
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.452 (lit.)
bp
231-232 °C (lit.)
densidad
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Organoléptico
fruity
cadena SMILES
[H]\C(CCCO)=C(/[H])CCCCC
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h6-7,11H,2-5,8-10H2,1H3/b7-6-
Clave InChI
VUNFOJWKJSYIDH-SREVYHEPSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)