Merck
W407701
Sigma-Aldrich
o-Anisaldehyde
≥97%, FG
Sinónimos:
2-Methoxybenzaldehyde, o-Anisaldehyde, Salicylaldehyde methyl ether
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H4CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
136.15
Número de FEMA:
4077
Beilstein:
606301
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
5.129
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥97%
bp
238 °C (lit.)
mp
34-40 °C (lit.)
densidad
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
almond; hawthorne; sweet; vanilla
cadena SMILES
[H]C(=O)c1ccccc1OC
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-6H,1H3
Clave InChI
PKZJLOCLABXVMC-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Naturally-occurring aromatic aldehyde with acaricidal activity. May condense with L-tryptophan in foods to form the corresponding phenolic tetrahydro-β-carboline-3-carboxylic acid which is a potent antioxidant.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
244.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
118 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ninghua Yin et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 153, 1-5 (2015-08-19)
A facile fluorescence switch with Schiff base units was designed and achieved by nucleophilic addition and dehydration reaction. The fluorescence of the probe can be regulated by metal ions (Al(3+) and Cu(2+)). The whole process shows that the weak fluorescence
Artículos
Vanilla Regulations – The Law and the Labeling of the World’s Most Popular Flavor