Merck
W405702
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2,4-nonanedione
≥97%, FG
Seleccione un Tamaño
W405702-SAMPLE-K
US$ 56,00
25 G
US$ 112,00
100 G
US$ 336,00
US$ 56,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W405702-SAMPLE-K
US$ 56,00
25 G
US$ 112,00
100 G
US$ 336,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H18O2
Número de CAS:
Peso molecular:
170.25
Número de FEMA:
4057
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número Flavis:
07.184
NACRES:
NA.21
US$ 56,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
grado
FG
Kosher
Nivel de calidad
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥97%
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
fatty; green; vegetable
cadena SMILES
O=C(C(C)C(=O)C)CCCCC
InChI
1S/C10H18O2/c1-4-5-6-7-10(12)8(2)9(3)11/h8H,4-7H2,1-3H3
Clave InChI
BGVBGAIWXAXBLP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Otras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)