Merck
W401101
Sigma-Aldrich
4-Penten-1-yl acetate
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H12O2
Número de CAS:
Peso molecular:
128.17
EC Number:
MDL number:
Flavis number:
9.917
biological source
synthetic
assay
98%
density
0.908 g/mL at 25 °C
organoleptic
alliaceous
SMILES string
CC(=O)OCCCC=C
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
113.0 °F - closed cup
flash_point_c
45 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)