W390607
2′-Aminoacetophenone
≥98%
Sinónimos:
2-Acetylaniline
Seleccione un Tamaño
US$ 54,60
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 54,60
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
Halal
Kosher
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.614 (lit.)
bp
85-90 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidad
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
grape
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C8H9NO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,9H2,1H3
Clave InChI
GTDQGKWDWVUKTI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?