W389201
Phenylpyruvic acid
98%
Sinónimos:
2-Oxo-3-phenylpropanoic acid, 2-Oxo-3-phenylpropionic acid
About This Item
biological source
synthetic
assay
98%
mp
150-154 °C (lit.)
158-160 °C
SMILES string
OC(=O)C(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H8O3/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,11,12)
InChI key
BTNMPGBKDVTSJY-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)