W379107
Octahydrocoumarin
≥98% (mixture of cis and trans)
Sinónimos:
Bicyclononalactone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H14O2
Número de CAS:
Peso molecular:
154.21
Número de FEMA:
3791
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número Flavis:
13.161
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (mixture of cis and trans)
índice de refracción
n20/D 1.492 (lit.)
bp
145 °C/16 mmHg (lit.)
densidad
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1CCC2CCCCC2O1
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Odor at 1.0%
Taste at 100 ppm
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
81 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27, 71-71 (2002)