W377500
cis-1-(1-Ethoxyethoxy)-3-hexene
mixture of isomers, natural (US), 95%, FG
Sinónimos:
Acetaldehyde ethyl cis-3-hexenyl acetal, Ethyl cis-3-hexenyl acetal acetaldehyde, Leaf acetal
About This Item
Productos recomendados
grado
FG
Fragrance grade
Kosher
natural (US)
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.422
densidad
0.850 g/mL at 25 °C
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
green; leafy; mushroom; musty; vegetable; violet
InChI
1S/C10H20O2/c1-4-6-7-8-9-12-10(3)11-5-2/h6-7,10H,4-5,8-9H2,1-3H3/b7-6-
Clave InChI
PAEBAEDUARAOSG-SREVYHEPSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)