Merck
W376177
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-hepten-4-one
greener alternative
natural (US), ≥97%, mixture of isomers, FG
Sinónimos:
Filbertone, Hazelnut ketone
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 260,00
25 G
US$ 461,00
100 G
US$ 1.420,00
US$ 260,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 260,00
25 G
US$ 461,00
100 G
US$ 1.420,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H14O
Número de CAS:
Peso molecular:
126.20
Número de FEMA:
3761
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número Flavis:
07.139
NACRES:
NA.21
US$ 260,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
botanical
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensayo
≥97%
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
categoría alternativa más sostenible
Organoléptico
hazelnut; nutty
cadena SMILES
O=C(C(CC)C)\C=C\C
InChI
1S/C8H14O/c1-4-6-8(9)7(3)5-2/h4,6-7H,5H2,1-3H3/b6-4+
Clave InChI
ARJWAURHQDJJAC-GQCTYLIASA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
141.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
61 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)