Merck
W373923
Sigma-Aldrich
4-Vinylphenol solution
10 wt. % in propylene glycol, FG
Sinónimos:
4-ethenylphenol, p-Hydroxystyrene, p-vinylphenol
Seleccione un Tamaño
W373923-SAMPLE-K
US$ 57,90
25 G
US$ 97,40
100 G
US$ 311,00
1 KG
US$ 2.570,00
US$ 57,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W373923-SAMPLE-K
US$ 57,90
25 G
US$ 97,40
100 G
US$ 311,00
1 KG
US$ 2.570,00
About This Item
Número de FEMA:
3739
nº del Consejo Europeo:
11257
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
4.057
NACRES:
NA.21
US$ 57,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
concentración
10 wt. % in propylene glycol
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
medicinal; chemical; phenolic; sweet
InChI
1S/C8H8O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6,9H,1H2
Clave InChI
FUGYGGDSWSUORM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
4-Vinylphenol solution has been used as an HPLC internal standard during the identification of 4-vinyl derivatives formed via decarboxylation of hydroxycinnamic acids extracted from corn cobs using phenolic acid decarboxylase (PAD) enzyme extracted from Lactobacillus plantarum.[1]
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Órganos de actuación
Stomach,intestinal tract,Kidney,Bladder
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Bioproduction of 4-vinylphenol from corn cob alkaline hydrolyzate in two-phase extractive fermentation using free or immobilized recombinant E. coli expressing pad gene.
Salgado JM, et al.
Enzyme and Microbial Technology, 58, 22-28 null