Merck
W371203
Sigma-Aldrich
Methyl trans-2-octenoate
≥96%, FG
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)4CH=CHCO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
156.22
Número de FEMA:
3712
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
11800
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.299
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
grado
FG
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensayo
≥96%
índice de refracción
n20/D 1.442 (lit.)
bp
89-91 °C/9 mmHg (lit.)
densidad
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
green; fruity
cadena SMILES
[H]\C(CCCCC)=C(\[H])C(=O)OC
InChI
1S/C9H16O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3/b8-7+
Clave InChI
CJBQSBZJDJHMLF-BQYQJAHWSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
83 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mengya Wang et al.
Applied microbiology and biotechnology, 102(19), 8511-8524 (2018-08-09)
Persisters represent a small bacterial population that is dormant and that survives under antibiotic treatment without experiencing genetic adaptation. Persisters are also considered one of the major reasons for recalcitrant chronic bacterial infections. Although several mechanisms of persister formation have