W369802
trans-Isoeugenyl benzyl ether
≥98%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2OC6H3-2-(OCH3)-4-CH=CHCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
254.32
Número de FEMA:
3698
nº del Consejo Europeo:
522
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
origen biológico
synthetic
grado
Halal
Kosher
Ensayo
≥98%
mp
59-63 °C (lit.)
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
Organoléptico
spicy; floral; sweet
cadena SMILES
COc1cc(\C=C\C)ccc1OCc2ccccc2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)