Merck
W369209
Sigma-Aldrich
Hexyl trans-2-hexenoate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H22O2
Número de CAS:
Peso molecular:
198.30
FEMA Number:
3692
MDL number:
UNSPSC Code:
12164502
Flavis number:
9.292
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
biological source
synthetic
SMILES string
CCCCCCOC(=O)\C=C\CCC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)