Merck
W369020
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl lactate
greener alternative
natural, ≥97%, FG
Sinónimos:
(Z)-3-hexen-1-yl lactate, Lactic acid cis-3-hexenyl ester
Seleccione un Tamaño
W369020-SAMPLE-K
US$ 62,20
100 G
US$ 171,00
500 G
US$ 665,00
1 KG
US$ 1.180,00
US$ 62,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W369020-SAMPLE-K
US$ 62,20
100 G
US$ 171,00
500 G
US$ 665,00
1 KG
US$ 1.180,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(OH)CO2CH2CH2CH=CHC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
172.22
Número de FEMA:
3690
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.545
NACRES:
NA.21
US$ 62,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
Mentha spicata L.
grado
FG
Kosher
natural
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥97%
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refracción
n20/D 1.444
n20/D 1.446 (lit.)
bp
71 °C/0.7 mmHg (lit.)
densidad
0.975 g/mL at 25 °C
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
categoría alternativa más sostenible
Organoléptico
green; leafy; melon; fruity; sweet
cadena SMILES
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)C(C)O
InChI
1S/C9H16O3/c1-3-4-5-6-7-12-9(11)8(2)10/h4-5,8,10H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4-
Clave InChI
NNLLMULULOBXBY-PLNGDYQASA-N
Descripción general
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)