Merck
W367605
Sigma-Aldrich
1-Ethylhexyl tiglate
≥95%, FG
Sinónimos:
3-Octyl tiglate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH=C(CH3)CO2CH(C2H5)(CH2)4CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
212.33
Número de FEMA:
3676
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.539
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
spicy
grado:
FG
origen biológico:
synthetic
Agency:
meets purity specifications of JECFA
alérgeno alimentario:
no known allergens
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Ensayo
≥95%
índice de refracción
n20/D 1.444 (lit.)
densidad
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
spicy
cadena SMILES
CCCCCC(CC)OC(=O)\C(C)=C\C
InChI
1S/C13H24O2/c1-5-8-9-10-12(7-3)15-13(14)11(4)6-2/h6,12H,5,7-10H2,1-4H3/b11-6+
Clave InChI
LMBAQNNBRWRROG-IZZDOVSWSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
100 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)