Merck
W363421
Sigma-Aldrich
4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one solution
3 wt. % in propylene glycol
Sinónimos:
Caramel furanone, Sotolon, Sugar lactone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8O3
Número de CAS:
Peso molecular:
128.13
Número de FEMA:
3634
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
10.030
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
caramel; maple; sweet
grado:
Halal
Kosher
origen biológico:
synthetic
alérgeno alimentario:
no known allergens
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
Halal
Kosher
concentración
3 wt. % in propylene glycol
índice de refracción
n20/D 1.434
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
caramel; maple; sweet
InChI
1S/C6H8O3/c1-3-4(2)9-6(8)5(3)7/h4,7H,1-2H3
Clave InChI
UNYNVICDCJHOPO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Natural occurrence: Fenugreek seed, roasted Virginia tobacco, sake, rice wine.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Odor at 1.0%
Taste at 5-25 ppm
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 39-39 (2005)