W352918
1,3-Butanedithiol
≥97%
About This Item
assay
≥97%
refractive index
n20/D 1.522 (lit.)
bp
91-93 °C/30 mmHg (lit.)
density
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(S)CCS
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
150.8 °F - closed cup
flash_point_c
66 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?