Merck
W339709
Sigma-Aldrich
Furfuryl pentanoate
≥97%, FG
Sinónimos:
2-Furfuryl pentanoate, Furfuryl valerate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14O3
Número de CAS:
Peso molecular:
182.22
Número de FEMA:
3397
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
10647
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
13.068
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.46 (lit.)
bp
82-83 °C/1 mmHg (lit.)
densidad
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
fatty; green
cadena SMILES
CCCCC(=O)OCc1ccco1
InChI
1S/C10H14O3/c1-2-3-6-10(11)13-8-9-5-4-7-12-9/h4-5,7H,2-3,6,8H2,1H3
Clave InChI
HRYAVTBTUKVHBU-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)