W339601
Furfuryl octanoate
≥98%
Sinónimos:
Furfuryl caprylate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H20O3
Número de CAS:
Peso molecular:
224.30
Número de FEMA:
3396
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
10645
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
13.067
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.46 (lit.)
bp
139 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCC(=O)OCc1ccco1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)